Learn More
Ácido 3-metilftálico, TRC
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | 3-Methylphthalic Acid |
| CAS | 37102-74-2 |
| Fórmula molecular | C9H8O4 |
| Cantidad | 100 mg |
| Sinónimo | 3-Methyl-1,2-benzenedicarboxylic Acid, 3-Methyl-phthalic Acid |
| Fórmula InChI | InChI=1S/C9H8O4/c1-5-3-2-4-6(8(10)11)7(5)9(12)13/h2-4H,1H3,(H,10,11)(H,12,13) |
| SMILES | Cc1cccc(C(=O)O)c1C(=O)O |
| Nombre IUPAC | Ácido 3-metilftálico |
| Peso molecular (g/mol) | 180.16 |
| Formula Weight (peso de la fórmula) | 180.0423 |