Learn More
Ácido 3-Metilfosfinicopropiónico Sal Sódica, TRC
Código de producto. 30009143
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
10 mg
100 mg
Tamaño de la unidad:
10 miligramos
100 miligramos
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
30009143 100 mg 100 miligramos
17944565 10 mg 10 miligramos
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 30009143 Proveedor Toronto Research Chemicals N.º de proveedor TRCM326160100MG
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, implementados estratégicamente en todo el mundo para impulsar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 66992-42-5
Fórmula molecular C4H7Na2O4P
Peso molecular (g/mol) 196.05
Sinónimo 3-(Hydroxymethylphosphinyl)propanoic Acid Disodium Salt, (2-Carboxyethyl)methylphosphinic Acid Disodium Salt, MPP Disodium Salt, MPPA Disodium Salt, Methylphosphinicopropionic Acid Disodium Salt;
Nombre IUPAC disodio; Propanoato 3-[metil(oxido)fosforilo]
SMILES O=P(CCC(O[Na])=O)(O[Na])C
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 3-Methylphosphinicopropionic Acid Disodium Salt
Notas de grado de pureza HPLC
Cantidad 100 mg
Fórmula InChI InChI=1S/C4H9O4P.2Na/c1-9(7,8)3-2-4(5)6;;/h2-3H2,1H3,(H,5,6)(H,7,8);;/q;2*+1/p-2
Formula Weight (peso de la fórmula) 195.9877
Porcentaje de pureza >95%