Learn More
Éster dietílico del ácido 3-metilfosfinicopropiónico, TRC
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | 3-Methylphosphinicopropionic Acid Diethyl Ester |
| CAS | 15090-27-4 |
| Fórmula molecular | C8H17O4P |
| Cantidad | 1 g |
| Sinónimo | 3-(Ethoxymethylphosphinyl)propionic Acid Ethyl Ester, 3-(Ethoxymethylphosphinyl)propanoic Acid Ethyl Ester |
| Fórmula InChI | InChI=1S/C8H17O4P/c1-4-11-8(9)6-7-13(3,10)12-5-2/h4-7H2,1-3H3 |
| SMILES | O=P(CCC(OCC)=O)(OCC)C |
| Nombre IUPAC | 3-[etoxi(metil)fosforil]propanoato de etilo |
| Peso molecular (g/mol) | 208.19 |
| Formula Weight (peso de la fórmula) | 208.0864 |