Learn More
3-Hidrocloruro de Metilfenilhidrazina, TRC
Código de producto. 30473532
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
100 mg
1 g
5 g
Tamaño de la unidad:
1 g
100 miligramos
5 g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
30473532 1 g 1 g
30484082 5 g 5 g
30468489 100 mg 100 miligramos
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 30473532 Proveedor Toronto Research Chemicals N.º de proveedor TRCM3543651G
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, implementados estratégicamente en todo el mundo para impulsar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 637-04-7
Fórmula molecular C7H10N2 . HCl
Peso molecular (g/mol) 158.63
Sinónimo (3-Methylphenyl)hydrazine Hydrochloride, (3-Methylphenyl)hydrazine Monohydrochloride, 1-(3-Methylphenyl)hydrazine Hydrochloride
Nombre IUPAC (3-metilfenil)hidracina; clorhidrato
SMILES Cl.Cc1cccc(NN)c1
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 3-Methylphenylhydrazine Hydrochloride
Cantidad 1 g
Fórmula InChI InChI=1S/C7H10N2.ClH/c1-6-3-2-4-7(5-6)9-8;/h2-5,9H,8H2,1H3;1H
Formula Weight (peso de la fórmula) 158.0611