Learn More
(3-Metilfenil)metanotiol, 95 %, Thermo Scientific™
Código de producto. 10565954
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
1 g
10 g
25 g
Tamaño de la unidad:
1 g
10 g
25 g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
10565954 25 g 25 g
10496482 1 g 1 g
10531703 10 g 10 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 10565954 Proveedor Thermo Scientific Maybridge N.º de proveedor TL00469EB
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 30-11-2026
CAS 25697-56-7
Fórmula molecular C8H10S
Peso molecular (g/mol) 138.228
Número MDL MFCD00022075
Clave InChI PNAZUQUHTIOEHF-UHFFFAOYSA-N
PubChem CID 2801207
Nombre IUPAC (3-metilfenil)metanotiol
SMILES CC1=CC(=CC=C1)CS
Especificaciones
Nombre del producto químico o material (3-Methylphenyl)methanethiol
% mín. CAS 95.0
Intervalo de porcentaje de ensayo 95%
Fórmula lineal CH3C6H4CH2SH
Cantidad 25 g
Sinónimo 3-methylphenyl methanethiol, 3-methylbenzyl mercaptan, m-methylbenzyl mercaptan, 3-methylbenzenemethanethiol, m-methylbenzylmercaptan, acmc-1cq7k, 3-methyl-benzenemethanethiol, benzenemethanethiol,3-methyl, benzenemethanethiol, 3-methyl, 3-methylphenyl methane-1-thiol
Formula Weight (peso de la fórmula) 138.23
Porcentaje de pureza 95%