Learn More
(3-Metilfenil)metanotiol, 95 %, Thermo Scientific™
Código de producto. 10496482
Change view
Click to view available options
Cantidad:
1 g
10 g
25 g
Tamaño de la unidad:
1 g
10 g
25 g
10496482 1 g 1 g
10531703 10 g 10 g
10565954 25 g 25 g
3 options
Código de producto. 10496482
Marca: Thermo Scientific Maybridge TL00469DA
Solicitar formato a granel o personalizado
CAS 25697-56-7
Fórmula molecular C8H10S
Peso molecular (g/mol) 138.228
Número MDL MFCD00022075
Clave InChI PNAZUQUHTIOEHF-UHFFFAOYSA-N
PubChem CID 2801207
Nombre IUPAC (3-metilfenil)metanotiol
SMILES CC1=CC(=CC=C1)CS
Especificaciones
Nombre del producto químico o material (3-Methylphenyl)methanethiol
% mín. CAS 95.0
Intervalo de porcentaje de ensayo 95%
Envase Frasco de vidrio ámbar
Fórmula lineal CH3C6H4CH2SH
Cantidad 1 g
Sinónimo 3-methylphenyl methanethiol, 3-methylbenzyl mercaptan, m-methylbenzyl mercaptan, 3-methylbenzenemethanethiol, m-methylbenzylmercaptan, acmc-1cq7k, 3-methyl-benzenemethanethiol, benzenemethanethiol,3-methyl, benzenemethanethiol, 3-methyl, 3-methylphenyl methane-1-thiol
Formula Weight (peso de la fórmula) 138.23
Porcentaje de pureza 95%