Learn More
3-metilfenol, Dr. Ehrenstorfer
Código de producto. 30324890
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
500 mg
Tamaño de la unidad:
500 miligramos
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
30324890 500 mg 500 miligramos
1 options
Código de producto. 30324890 Proveedor Dr. Ehrenstorfer N.º de proveedor DRECA15140300
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 16-04-2027
Descubra los materiales de referencia certificados del Dr. Ehrenstorfer: Disponible en múltiples formatos, incluidas mezclas regulatorias de múltiples componentes, para potenciar su análisis de alimentos y medio ambiente con calidad trazable y acreditada por ISO.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 3-Methylphenol (m-Cresol)
CAS 108-39-4
Nombres de analitos o componentes 3-Methylphenol (m-Cresol)
Condiciones de envío +20 °C
Fórmula molecular C7 H8 O
Certificaciones/conformidad ISO 17034
Sinónimo Metacresol, 3-Methylphenol, Amylmetacresol Impurity B
Fórmula InChI InChI=1S/C7H8O/c1-6-3-2-4-7(8)5-6/h2-5,8H,1H3
SMILES Cc1cccc(O)c1
Nombre IUPAC 3-metilfenol
Peso molecular (g/mol) 108.14
Cantidad 500 mg
Formula Weight (peso de la fórmula) 108,0575 g/mol