missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

3-methylpentanoic acid, TRC

Código de producto. 30466388
Change view
Click to view available options
Cantidad:
100 mg
500 mg
1 g
Tamaño de la unidad:
1 g
100 miligramos
500 miligramos
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad unitSize
30466388 100 mg 100 miligramos
30470443 500 mg 500 miligramos
30474698 1 g 1 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones
Código de producto. 30466388 Proveedor Toronto Research Chemicals N.º de proveedor TRCM234406100MG

Por favor, para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo.

Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones

High-purity organic molecules and analytical standards, strategically delivered worldwide to empower innovation and commercial success.

TRUSTED_SUSTAINABILITY

Identificadores de productos químicos

CAS 105-43-1
Fórmula molecular C6H12O2
Peso molecular (g/mol) 116.16
Sinónimo (±)-3-Methylvaleric acid, Pentanoic acid, 3-methyl- (9CI, ACI), 3-Methylpentanoic acid (ACI), Valeric acid, 3-methyl- (6CI, 7CI, 8CI), Valeric acid, β-methyl- (4CI), 3-Methyl-n-valeric acid, 3-Methylvaleric acid, β-Methylvaleric acid
Nombre IUPAC 3-methylpentanoic acid
SMILES CCC(C)CC(=O)O

Especificaciones

Nombre del producto químico o material 3-methylpentanoic acid
Cantidad 100 mg
Fórmula InChI InChI=1S/C6H12O2/c1-3-5(2)4-6(7)8/h5H,3-4H2,1-2H3,(H,7,8)
Formula Weight (peso de la fórmula) 116.0837
Título del producto
Seleccione un problema

Al hacer clic en Enviar, acepta que Fisher Scientific se ponga en contacto con usted en relación con los comentarios que ha proporcionado en este formulario. No compartiremos su información para ningún otro fin. Toda la información de contacto proporcionada se mantendrá de acuerdo con nuestra Política de Privacidad. Política de privacidad.