Learn More
Ácido 3-metilpentanóico, TRC
Código de producto. 30470443
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
100 mg
500 mg
1 g
Tamaño de la unidad:
1 g
100 miligramos
500 miligramos
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
30470443 500 mg 500 miligramos
30474698 1 g 1 g
30466388 100 mg 100 miligramos
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 30470443 Proveedor Toronto Research Chemicals N.º de proveedor TRCM234406500MG
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, implementados estratégicamente en todo el mundo para impulsar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 105-43-1
Fórmula molecular C6H12O2
Peso molecular (g/mol) 116.16
Sinónimo (±)-3-Methylvaleric acid, Pentanoic acid, 3-methyl- (9CI, ACI), 3-Methylpentanoic acid (ACI), Valeric acid, 3-methyl- (6CI, 7CI, 8CI), Valeric acid, β-methyl- (4CI), 3-Methyl-n-valeric acid, 3-Methylvaleric acid, β-Methylvaleric acid
Nombre IUPAC ácido 3-metilpentanoico
SMILES CCC(C)CC(=O)O
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 3-methylpentanoic acid
Cantidad 500 mg
Fórmula InChI InChI=1S/C6H12O2/c1-3-5(2)4-6(7)8/h5H,3-4H2,1-2H3,(H,7,8)
Formula Weight (peso de la fórmula) 116.0837