Learn More
Ácido 3-metilpentanodioico-2,2,4,4-d4, CDN
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | 3-Methylpentanedioic Acid-2,2,4,4-D4 |
| CAS | 1219798-68-1 |
| Fórmula molecular | C6 D4 H6 O4 |
| Cantidad | 0.25 g |
| Sinónimo | 3-Methylpentanedioic-2,2,4,4-d4 Acid, 3-Methylpentanedioic Acid-2,2,4,4-D4, 3-Methylglutaric acid-2,2,4,4-d4, β-Methylglutaric acid-α,γ-d4 |
| Fórmula InChI | InChI=1 S/C6H10O4/c1-4(2-5(7)8)3-6(9)10/h4H,2-3H2,1H3,(H,7,8)(H,9,10)/i2D2,3D2 |
| SMILES | [2 H]C([2 H])(C(C)C([2 H])([2 H])C(=O)O)C(=O)O |
| Nombre IUPAC | Ácido 2,2,4,4-tetradeuterio-3-metilpentanodioico |
| Peso molecular (g/mol) | 150.1659 |
| Formula Weight (peso de la fórmula) | 150.083 g/mol |
| Mostrar más |