Learn More
3-metilpentanal, TRC
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | 3-methylpentanal |
| CAS | 15877-57-3 |
| Fórmula molecular | C6H12O |
| Cantidad | 50 mg |
| Fórmula InChI | InChI=1S/C6H12O/c1-3-6(2)4-5-7/h5-6H,3-4H2,1-2H3 |
| SMILES | CCC(C)CC=O |
| Nombre IUPAC | 3-metilpentanal |
| Peso molecular (g/mol) | 100.15 |
| Formula Weight (peso de la fórmula) | 100.0888 |