Learn More
3-metiloxazinano Arbidol, TRC
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | 3-Methyloxazinane Arbidol |
| CAS | 958450-23-2 |
| Fórmula molecular | C22 H24 Br N2 O3 S |
| Cantidad | 100 mg |
| Sinónimo | Arbidol Impurity 2, Ethyl 5-bromo-2,7-dimethyl-8-((phenylthio)methyl)-1,2,3,7-tetrahydro-[1,3]oxazino[5,6-e]indole-9-carboxylate |
| Fórmula InChI | InChI=1S/C22H24BrN2O3S/c1-4-27-22(26)20-18(12-29-14-8-6-5-7-9-14)25(3)17-10-16(23)21-15(19(17)20)11-24(2)13-28-21/h5-10,20H,4,11-13H2,1-3H3 |
| SMILES | BrC1=CC2=C(C3=C1OCN(C3)C)C(C(OCC)=O)=C(CSC4=CC=CC=C4)N2C |
| Nombre IUPAC | 5-bromo-2,7-dimetil-8-(fenilsulfanilmetil)-3,9-dihidro-1H-pirrolo[3,2-f][1,3]benzoxazina-9-carboxilato de etilo |
| Peso molecular (g/mol) | 476.407 |
| Formula Weight (peso de la fórmula) | 475.069 |