Learn More
(±)-3-metiloctano-d20, CDN
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | 3-Methyloctane-D20 |
| CAS | 345909-08-2 |
| Fórmula molecular | C9 D20 |
| Cantidad | 0.25 g |
| Sinónimo | Octane-1,1,1,2,2,3,3,4,4,5,5,6,7,7,8,8,8-d17, 6-(methyl-d3)- (9 CI), 3-Methyloctane-d20, 3-Methyloctane-D20, (±)-3-Methyloctane-d20 |
| Fórmula InChI | InChI=1 S/C9H20/c1-4-6-7-8-9(3)5-2/h9H,4-8H2,1-3H3/i1D3,2D3,3D3,4D2,5D2,6D2,7D2,8D2,9 D |
| SMILES | [2 H]C([2 H])([2 H])C([2 H])([2 H])C([2 H])([2 H])C([2 H])([2 H])C([2 H])([2 H])C([2 H])(C([2 H])([2 H])[2 H])C([2 H])([2 H])C([2 H])([2 H])[2 H] |
| Nombre IUPAC | 1,1,1,2,2,3,3,4,4,5,5,6,7,7,8,8,8-heptadecadeuterio-6-(trideuteriometil)octano |
| Peso molecular (g/mol) | 148.3783 |
| Formula Weight (peso de la fórmula) | 148.282 g/mol |
| Mostrar más |