Learn More
3-Metilnonano-2,4-diona (> 80%), CTR
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | 3-Methylnonane-2,4-dione |
| CAS | 113486-29-6 |
| Fórmula molecular | C10 H18 O2 |
| Cantidad | 2.5 g |
| Sinónimo | 3-Methyl-2,4-nonanedione, 3-Methyl-2,4-nonanedione (ACI), 3-Methylnonan-2,4-dione, 3-Methyl-2,4-nonanedione, 3-Methyl-2,4-nonanedione (ACI), 3-Methylnonan-2,4-dione |
| Fórmula InChI | InChI=1S/C10H18O2/c1-4-5-6-7-10(12)8(2)9(3)11/h8H,4-7H2,1-3H3 |
| SMILES | CCCCCC(=O)C(C)C(=O)C |
| Nombre IUPAC | 3-metilnonano-2,4-diona |
| Peso molecular (g/mol) | 170.25 |
| Formula Weight (peso de la fórmula) | 170.1307 |