Learn More
3-(metilnitrosoamino)-1-propanol, TRC
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | 3-(Methylnitrosoamino)-1-propanol |
| CAS | 70415-59-7 |
| Fórmula molecular | C4H10N2O2 |
| Cantidad | 50 mg |
| Sinónimo | 3-(Methylnitrosoamino)-1-propanol, N-Nitrosomethyl(3-hydroxypropyl)amine |
| Fórmula InChI | InChI=1S/C4H10N2O2/c1-6(5-8)3-2-4-7/h7H,2-4H2,1H3 |
| SMILES | CN(CCCO)N=O |
| Nombre IUPAC | N-(3-hidroxipropil)-N-metilnitroso amida |
| Peso molecular (g/mol) | 118.13 |
| Formula Weight (peso de la fórmula) | 118.0742 |