Learn More
3-(Metilnitrosamino)propionitrilo, TRC
Código de producto. 30136559
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
100 mg
250 mg
1 g
Tamaño de la unidad:
1 g
100 miligramos
250 miligramos
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
30136559 1 g 1 g
30134104 250 mg 250 miligramos
17981625 100 mg 100 miligramos
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 30136559 Proveedor Toronto Research Chemicals N.º de proveedor TRCM3257151G
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 26-11-2026
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, implementados estratégicamente en todo el mundo para impulsar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 60153-49-3
Fórmula molecular C4 H7 N3 O
Peso molecular (g/mol) 113.12
Sinónimo Propionitrile, 3-(methylnitrosamino)- (6CI), 3-(Methylnitrosoamino)propanenitrile, 3-(Methylnitrosamino)propionitrile, 3-(N-Nitrosomethylamino)propionitrile, N-(2-Cyanoethyl)-N-methylnitrosamine
Nombre IUPAC Amida N-(2-cianoetil)-N-metilnitrosa
SMILES CN(CCC#N)N=O
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 3-(Methylnitrosamino)propionitrile
Cantidad 1 g
Fórmula InChI InChI=1S/C4H7N3O/c1-7(6-8)4-2-3-5/h2,4H2,1H3
Formula Weight (peso de la fórmula) 113.0589