Learn More
3-(Metilnitrosamino)propanal, TRC
Código de producto. 30470917
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
10 mg
100 mg
Tamaño de la unidad:
10 miligramos
100 miligramos
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
30470917 10 mg 10 miligramos
30465541 100 mg 100 miligramos
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 30470917 Proveedor Toronto Research Chemicals N.º de proveedor TRCM32571010MG
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, implementados estratégicamente en todo el mundo para impulsar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 85502-23-4
Fórmula molecular C4 H8 N2 O2
Peso molecular (g/mol) 116.12
Sinónimo Propanal, 3-(methylnitrosoamino)- (9CI, ACI), 3-(Methylnitrosoamino)propanal (ACI), 3-(Methylnitrosoamino)propionaldehyde, 3-(N-Nitrosomethylamino)propionaldehyde
Nombre IUPAC Amida nitrosa N-metil-N-(3-oxopropil)
SMILES CN(CCC=O)N=O
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 3-(Methylnitrosamino)propanal
Cantidad 10 mg
Fórmula InChI InChI=1S/C4H8N2O2/c1-6(5-8)3-2-4-7/h4H,2-3H2,1H3
Formula Weight (peso de la fórmula) 116.0586