Learn More
3-(metilnitrosamino)propanal-d5, TRC
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | 3-(Methylnitrosamino)propanal-d5 |
| CAS | 1330277-32-1 |
| Fórmula molecular | C4H3D5N2O2 |
| Cantidad | 1 mg |
| Sinónimo | 3-(Methylnitrosoamino)propionaldehyde-d5, 3-(N-Nitrosomethylamino) propionaldehyde-d5 |
| Fórmula InChI | InChI=1S/C4H8N2O2/c1-6(5-8)3-2-4-7/h4H,2-3H2,1H3/i1D3,3D2 |
| SMILES | [2H]C(CC=O)([2H])N(N=O)C([2H])([2H])[2H] |
| Peso molecular (g/mol) | 121.15 |