Learn More
Ácido 3-metilisoxazol-5-carboxílico, 97 %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 15430589
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
250 mg
1 g
Tamaño de la unidad:
1 g
250 miligramos
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
15430589 250 mg 250 miligramos
15420589 1 g 1 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 15430589 Proveedor Thermo Scientific Alfa Aesar N.º de proveedor H63740.MD
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 23-11-2026
Añadir a la cesta
CAS: 4857-42-5 | C5H5NO3 | 127.099 g/mol
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Alfa Aesar. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Alfa Aesar / código de artículo original o la referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de la marca a Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 4857-42-5
Fórmula molecular C5H5NO3
Peso molecular (g/mol) 127.099
Número MDL MFCD00464222
Clave InChI HXIYCKAAQPHZBM-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo 3-methylisoxazole-5-carboxylic acid, 3-methyl-5-isoxazolecarboxylic acid, 5-isoxazolecarboxylic acid, 3-methyl, 3-methyl-isoxazole-5-carboxylic acid, 5-carboxy-3-methylisoxazole, 5-isoxazolecarboxylicacid, 3-methyl, 3-methylisoxazole-5-carboxylicacid, acmc-1aruu, 3-methyl-5-carboxyisoxazole, aronis24519
PubChem CID 853085
Nombre IUPAC ácido 3-metil-1,2-oxazol-5-carboxílico
SMILES CC1=NOC(=C1)C(=O)O
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 3-Methylisoxazole-5-carboxylic acid
Cantidad 250 mg
Formula Weight (peso de la fórmula) 127.1
Porcentaje de pureza 97%
Forma física Sólido