Learn More
Ácido 3-metilisoxazol-5-carboxílico, 97 %, Thermo Scientific™
Código de producto. 10432494
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
250 mg
1 g
Envase:
Frasco de vidrio ámbar
Tamaño de la unidad:
1 g
250 miligramos
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Envase unitSize
10432494 250 mg Frasco de vidrio ámbar 250 miligramos
10474815 1 g Frasco de vidrio ámbar 1 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 10432494 Proveedor Thermo Scientific Maybridge N.º de proveedor CC27001CB
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 27-07-2026
Añadir a la cesta
CAS 4857-42-5
Fórmula molecular C5H5NO3
Peso molecular (g/mol) 127.099
Número MDL MFCD00464222
Clave InChI HXIYCKAAQPHZBM-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo 3-methylisoxazole-5-carboxylic acid, 3-methyl-5-isoxazolecarboxylic acid, 5-isoxazolecarboxylic acid, 3-methyl, 3-methyl-isoxazole-5-carboxylic acid, 5-carboxy-3-methylisoxazole, 5-isoxazolecarboxylicacid, 3-methyl, 3-methylisoxazole-5-carboxylicacid, acmc-1aruu, 3-methyl-5-carboxyisoxazole, aronis24519
PubChem CID 853085
Nombre IUPAC ácido 3-metil-1,2-oxazol-5-carboxílico
SMILES CC1=NOC(=C1)C(=O)O
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 3-Methylisoxazole-5-carboxylic acid
% mín. CAS 96.5
% máx. CAS 100.0
Intervalo de porcentaje de ensayo 97%
Envase Frasco de vidrio ámbar
Cantidad 250 mg
Formula Weight (peso de la fórmula) 127.1
Porcentaje de pureza 97%