Learn More
Ácido 3-metilisoxazol-5-carboxílico, 97 %, Thermo Scientific Chemicals
Tous les produits Thermo Scientific Chemicals ProduitsDescription
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Acros Organics. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Acros Organics/código de artículo o referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de marca a Thermo Scientific Chemicals.
Spécification
Spécification
| Nombre del producto químico o material | 3-Methylisoxazole-5-carboxylic acid |
| Espectro infrarrojo | Authentic |
| Intervalo de porcentaje de ensayo | 96% min. (HPLC) |
| Envase | Frasco de vidrio |
| Fórmula molecular | C5H4NO3 |
| Cantidad | 1 g |
| Clave InChI | HXIYCKAAQPHZBM-UHFFFAOYSA-M |
| SMILES | CC1=NOC(=C1)C([O-])=O |
| Peso molecular (g/mol) | 126.09 |
| Formula Weight (peso de la fórmula) | 127.1 |
| Afficher plus |