Learn More
Cloruro de 3-metilisoxazol-5-carbonilo, 95 %, Thermo Scientific™
Código de producto. 10506344
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
250 mg
1 g
Envase:
Frasco de vidrio ámbar
Tamaño de la unidad:
1 g
250 miligramos
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Envase Tamaño de la unidad
10506344 1 g Frasco de vidrio ámbar 1 g
10258233 250 mg Frasco de vidrio ámbar 250 miligramos
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 10506344 Proveedor Thermo Scientific Maybridge N.º de proveedor CC27002DA
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 16-11-2026
CAS 49783-72-4
Fórmula molecular C5H4ClNO2
Peso molecular (g/mol) 145.54
Número MDL MFCD09817464
Clave InChI VUBCNGCMOPTDED-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo 3-methylisoxazole-5-carbonyl chloride, 3-methyl-5-isoxazolecarbonyl chloride, 5-isoxazolecarbonyl chloride, 3-methyl, aronis23810, 3-methylisoxazol-5-carbonyl chloride, 3-methyl-isoxazole-5-carbonyl chloride, 5-isoxazolecarbonyl chloride, 3-methyl-9ci
PubChem CID 12905099
Nombre IUPAC cloruro de 3-metil-1,2-oxazol-5-carbonilo
SMILES CC1=NOC(=C1)C(Cl)=O
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 3-Methylisoxazole-5-carbonyl chloride
% mín. CAS 94.5
% máx. CAS 100.0
Intervalo de porcentaje de ensayo 95%
Envase Frasco de vidrio ámbar
Cantidad 1 g
Formula Weight (peso de la fórmula) 145.54
Porcentaje de pureza 95%