Learn More
Ácido 3-metilisoxazol-4-carboxílico, + 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 11372977
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
250 mg
1 g
Tamaño de la unidad:
1 g
250 miligramos
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
11372977 1 g 1 g
11382977 250 mg 250 miligramos
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 11372977 Proveedor Thermo Scientific Alfa Aesar N.º de proveedor L16307.03
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 22-12-2026
Añadir a la cesta
CAS: 17153-20-7 | Molecular Formula: C5H5NO3 | Molecular Weight: 127.099 g/mol
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Alfa Aesar. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Alfa Aesar / código de artículo original o la referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de la marca a Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 17153-20-7
Fórmula molecular C5H5NO3
Peso molecular (g/mol) 127.099
Número MDL MFCD01318161
Clave InChI YBLSBWHFPXDRHC-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo 3-methylisoxazole-4-carboxylic acid, 3-methyl-4-isoxazolecarboxylic acid, 3-methyl-4-isoxazolecarboxylicacid, 3-methyl-isoxazole-4-carboxylic acid, 4-isoxazolecarboxylic acid, 3-methyl, 3-methylisoxazole-4-carboxylicacid, pubchem10465, acmc-1c78i, 3-methylisoxazole-s-carboxylic acid, 4-isoxazolecarboxylicacid,3-methyl
PubChem CID 4589692
Nombre IUPAC ácido 3-metil-1,2-oxazol-4-carboxílico
SMILES CC1=NOC=C1C(=O)O
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 3-Methylisoxazole-4-carboxylic acid
Punto de fusión 185°C to 187°C
Cantidad 1 g
Beilstein 114157
Formula Weight (peso de la fórmula) 127.1
Porcentaje de pureza ≥98%