Learn More
(3-metilisoxazol-5-ilmetil)amina, 97 %, Thermo Scientific™
Código de producto. 10712694
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
250 mg
1 g
Envase:
Frasco de vidrio ámbar
Tamaño de la unidad:
1 g
250 miligramos
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Envase Tamaño de la unidad
10712694 1 g Frasco de vidrio ámbar 1 g
10397354 250 mg Frasco de vidrio ámbar 250 miligramos
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 10712694 Proveedor Thermo Scientific Maybridge N.º de proveedor CC27013DA
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 25-11-2026
CAS 154016-55-4
Fórmula molecular C5H8N2O
Peso molecular (g/mol) 112.132
Número MDL MFCD06738858
Clave InChI JKVMPILAJBLISV-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo 3-methylisoxazol-5-ylmethyl amine, 3-methylisoxazol-5-yl methanamine, 5-aminomethyl-3-methylisoxazole, 3-methyl-1,2-oxazol-5-yl methanamine, 3-methylisoxazol-5-yl methylamine, 1-3-methylisoxazol-5-yl methanamine, 5-isoxazolemethanamine, 3-methyl, 1-3-methyl-1,2-oxazol-5-yl methanamine, 1-3-methyl-5-isoxazolyl methanamine, c-3-methyl-isoxazol-5-yl-methylamine
PubChem CID 16481072
Nombre IUPAC (3-metil-1,2-oxazol-5-il)metanamina
SMILES CC1=NOC(=C1)CN
Especificaciones
Nombre del producto químico o material (3-Methylisoxazol-5-ylmethyl)amine
% mín. CAS 96.5
% máx. CAS 100.0
Intervalo de porcentaje de ensayo 97%
Envase Frasco de vidrio ámbar
Cantidad 1 g
Formula Weight (peso de la fórmula) 112.13
Porcentaje de pureza 97%