Learn More
(3-metilisoxazol-5-il)metanol, 97 %, Thermo Scientific™
Código de producto. 10644215
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
250 mg
1 g
Envase:
Frasco de vidrio ámbar
Tamaño de la unidad:
1 g
250 miligramos
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Envase Tamaño de la unidad
10644215 1 g Frasco de vidrio ámbar 1 g
10215484 250 mg Frasco de vidrio ámbar 250 miligramos
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 10644215 Proveedor Thermo Scientific Maybridge N.º de proveedor CC27009DA
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 07-12-2026
Añadir a la cesta
This item is not returnable. View return policy
Chemical Identifiers
CAS 14716-89-3
Fórmula molecular C5H7NO2
Peso molecular (g/mol) 113.116
Número MDL MFCD09859210
Clave InChI OFSDWHRZVRCPBR-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo 3-methylisoxazol-5-yl methanol, 3-methyl-1,2-oxazol-5-yl methanol, 3-methyl-5-isoxazolemethanol, 5-isoxazolemethanol,3-methyl, 3-methylisoxazol-5-yl methan-1-ol, 3-methylisoxazole-5-methanol, 5-isoxazolemethanol, 3-methyl, 3-methyl-5-isoxazolyl methanol, 5-hydroxymethyl-3-methylisoxazole, 5-hydroxymethyl-3-methyl-isoxazole
PubChem CID 10820493
Nombre IUPAC (3-metil-1,2-oxazol-5-il)metanol
SMILES CC1=NOC(=C1)CO
Specifications
Nombre del producto químico o material (3-Methylisoxazol-5-yl)methanol
% mín. CAS 96.5
% máx. CAS 100.0
Intervalo de porcentaje de ensayo 97%
Envase Frasco de vidrio ámbar
Cantidad 1 g
Formula Weight (peso de la fórmula) 113.12
Porcentaje de pureza 97%