Learn More
3-metilisotiazol, TRC
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | 3-Methylisothiazole |
| CAS | 693-92-5 |
| Fórmula molecular | C4H5NS |
| Cantidad | 250 mg |
| Fórmula InChI | InChI=1S/C4H5NS/c1-4-2-3-6-5-4/h2-3H,1H3 |
| SMILES | CC1=NSC=C1 |
| Nombre IUPAC | 3-metilisotiazol |
| Peso molecular (g/mol) | 99.15 |
| Formula Weight (peso de la fórmula) | 99.01 |