Learn More
3-Metilisoquinolina, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 10156047 Tienda Thermo Scientific Chemicals Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
1 g
5 g
Envase:
Frasco de vidrio
Tamaño de la unidad:
1 g
5 g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Envase unitSize
10156047 1 g Frasco de vidrio 1 g
10707918 5 g Frasco de vidrio 5 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 10156047 Proveedor Thermo Scientific Acros N.º de proveedor 428440010
Solicitar formato a granel o personalizado
Actualmente no disponible: No tenemos información sobre cuándo estará disponible este producto.
Ver productos alternativos
CAS: 1125-80-0 | C10H9N | 143.19 g/mol
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 1125-80-0
Fórmula molecular C10H9N
Peso molecular (g/mol) 143.19
Número MDL MFCD00024139
Clave InChI FVVXWRGARUACNW-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo isoquinoline, 3-methyl, 3-methyl-isoquinoline, unii-4quo6nyb5j, 4quo6nyb5j, isoquinolone-3-methyl, 3-methyl-isoquinolin, 3-methyl isoquinoline, 3-methylisoquinoline, 5-20-07-00410 beilstein handbook reference, ksc176i1j
PubChem CID 14306
Nombre IUPAC 3-metilisoquinolina
SMILES CC1=CC2=CC=CC=C2C=N1
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 3-Methylisoquinoline
% mín. CAS 97.5
% máx. CAS 100.0
Punto de fusión 63.0°C to 65.0°C
Punto de ebullición 251.0°C
Intervalo de porcentaje de ensayo 97.5% min. (HPLC)
Envase Frasco de vidrio
Cantidad 1 g
Formula Weight (peso de la fórmula) 143.19
Porcentaje de pureza 98%
compliance-icons
Nombre del producto
  • 3-Methylisoquinoline
Palabra de advertencia
  • Atención
Clasificación
  • Toxicidad aguda Categoría 4
  • Lesión ocular grave/irritación ocular Categoría 2
  • Corrosión o irritación cutáneas Categoría 2
  • Toxicidad específica para determinados órganos Categoría 3
Indicaciones de peligro
  • H315-Provoca irritación cutánea.
  • H319-Provoca irritación ocular grave.
  • H335-Puede irritar las vías respiratorias.
  • H312-Nocivo en contacto con la piel.
  • H332-Nocivo en caso de inhalación.
  • H302-Nocivo en caso de ingestión.
Consejos de prudencia
  • P261-Evitar respirar el polvo/el humo/el gas/la niebla/los vapores/el aerosol.
  • P280-Llevar guantes/prendas/gafas/máscara de protección.
  • P301+P312-EN CASO DE INGESTIÓN: Llamar a un CENTRO DE TOXICOLOG A/médico/si la persona se encuentra mal.
  • P302+P352-EN CASO DE CONTACTO CON LA PIEL: Lavar con abundante agua/.
  • P304+P340-EN CASO DE INHALACIÓN: Transportar a la persona al aire libre y mantenerla en una posición que le facilite la respiración.