Learn More
3-metilindol, TRC
Código de producto. 30467479
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
10 g
Tamaño de la unidad:
10 g
30467479 10 g 10 g
1 options
Código de producto. 30467479 Proveedor Toronto Research Chemicals N.º de proveedor TRCM31347010G
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, entregados estratégicamente en todo el mundo para potenciar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 3-Methylindole
CAS 83-34-1
Fórmula molecular C9 H9 N
Cantidad 10 g
Sinónimo 1H-Indole','3-methyl-, Indole','3-methyl- (8CI), Indole','3-methyl-(skatole) (7CI), 3-Methyl-1H-indole, 3-Methylindole, NSC 122024, Scatole, Skatol, Skatole, β-Methylindole
Fórmula InChI InChI=1S/C9H9N/c1-7-6-10-9-5-3-2-4-8(7)9/h2-6,10H,1H3
SMILES Cc1c[nH]c2ccccc12
Nombre IUPAC 3-metil-1h-indol
Peso molecular (g/mol) 131.17
Formula Weight (peso de la fórmula) 131.0735