Learn More
3-metilindol-d8,NH, CDN
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | 3-Methyl-1 H-Indole-d8 |
| CAS | 697807-03-7 |
| Fórmula molecular | C9 2H8 H N |
| Cantidad | 0.01 g |
| Sinónimo | 1 H-Indole-2,4,5,6,7-d5, 3-(methyl-d3)-, 3-(Methyl-d3)-1 H-indole-2,4,5,6,7-d5, 3-Methyl-1 H-indole-d8, 3-Methylindole-D8, Scatole-d8, Skatol-d8, β-Methylindole-d8 |
| Fórmula InChI | InChI=1 S/C9H9N/c1-7-6-10-9-5-3-2-4-8(7)9/h2-6,10 H,1H3/i1D3,2 D,3 D,4 D,5 D,6 D |
| SMILES | [2 H]c1[nH]c2c([2 H])c([2 H])c([2 H])c([2 H])c2c1C([2 H])([2 H])[2 H] |
| Nombre IUPAC | 2,4,5,6,7-pentadeuterio-3-(trideuteriometil)-1 H-indol |
| Peso molecular (g/mol) | 139.22 |
| Formula Weight (peso de la fórmula) | 139.1237 g/mol |
| Mostrar más |