Learn More
3-Metilindol, 99 %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 11326706
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
5 g
25 g
Tamaño de la unidad:
25 g
5 g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
11326706 25 g 25 g
11316706 5 g 5 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 11326706 Proveedor Thermo Scientific Alfa Aesar N.º de proveedor L03890.14
Solicitar formato a granel o personalizado
CAS: 83-34-1 | C9H9N | 131.178 g/mol
3-Methylindole is often used as a component of commercial fragrances and perfumes.It helps fluorescent guanosine analogue, which in a dimethoxytrityl, phosphoramidite protected form, can be site-specifically inserted into oligonucleotides through a 3?5?phosphodiester linkage using an automated DNA synthesizer
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Aplicaciones
El 3-metilindol se utiliza a menudo como un componente de fragancias comerciales y perfumes. Ayuda a que, cuando la guanosina fluorescente analógica está en forma de fosforamidita protegida con dimetoxitrityl, esta pueda ser insertada en un lugar específico de los oligonucleótidos, a través de un enlace de 3-5-fosfodiéster y utilizando un sintetizador de ADN automatizado.
Solubilidad
Soluble en agua, éter, alcoholes, benceno, acetona y cloroformo.
Notas
Sensible a la luz. Almacenar en un lugar oscuro y lejos de agentes oxidantes. Incompatible con la luz, ácidos fuertes, ácidos ahídridos y cloruros ácidos.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 83-34-1
Fórmula molecular C9H9N
Peso molecular (g/mol) 131.178
Número MDL MFCD00005627
Clave InChI ZFRKQXVRDFCRJG-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo 3-methylindole, skatole, scatole, skatol, 1h-indole, 3-methyl, beta-methylindole, indole, 3-methyl, 3-mi, 3-methyl-4,5-benzopyrrole, 3-methyl indole
PubChem CID 6736
ChEBI CHEBI:9171
Nombre IUPAC 3-metil-1h-indol
SMILES CC1=CNC2=CC=CC=C12
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 3-Methylindole
Punto de fusión 94°C to 97°C
Punto de ebullición 265°C to 268°C
Temperatura de inflamación 132°C (269°F)
Olor Stench
Cantidad 25 g
Beilstein 111296
Sensibilidad Light sensitive
Índice Merck 14,8560
Información de solubilidad Soluble in water,Ether,Alcohols,Benzene,Acetone,Chloroform.
Formula Weight (peso de la fórmula) 131.18
Porcentaje de pureza 99%