Learn More
3-Metilindol, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 10409630 Tienda Thermo Scientific Chemicals Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
10 g
25 g
100 g
Envase:
Frasco de plástico
Frasco de vidrio
Tamaño de la unidad:
10 g
100 g
25 g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Envase unitSize
10409630 10 g Frasco de vidrio 10 g
10553481 25 g Frasco de plástico 25 g
10366670 100 g Frasco de plástico 100 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 10409630 Proveedor Thermo Scientific Acros N.º de proveedor 127030100
Solicitar formato a granel o personalizado
CAS: 83-34-1 | C9H9N | 131.18 g/mol
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 83-34-1
Fórmula molecular C9H9N
Peso molecular (g/mol) 131.18
Número MDL MFCD00005627
Clave InChI ZFRKQXVRDFCRJG-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo 3-methylindole, skatole, scatole, skatol, 1h-indole, 3-methyl, beta-methylindole, indole, 3-methyl, 3-mi, 3-methyl-4,5-benzopyrrole, 3-methyl indole
PubChem CID 6736
ChEBI CHEBI:9171
Nombre IUPAC 3-metil-1h-indol
SMILES CC1=CNC2=CC=CC=C12
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 3-Methylindole
Nombre de nota 98%
% mín. CAS 97.5
% máx. CAS 100.0
Punto de fusión 95.0°C to 98.0°C
Color Marrón a blanco
Punto de ebullición 265.0°C to 266.0°C (755.0 mmHg)
Temperatura de inflamación 132°C
Espectro infrarrojo Auténtico
Intervalo de porcentaje de ensayo 97.5% min. (GC)
Envase Frasco de vidrio
Cantidad 10 g
Beilstein 20, 315
Índice Merck 15, 8698
Información de solubilidad Solubility in water: 0.45g/L (20°C). Other solubilities: soluble in hot water,soluble in alcohol,benzene,chloroform and ether
Formula Weight (peso de la fórmula) 131.18
Porcentaje de pureza 98%
Forma física Polvo cristalino o copos