Learn More
3-metilimidazolidina-2,4-diona, TRC
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | 3-Methylimidazolidine-2,4-dione |
| CAS | 6843-45-4 |
| Fórmula molecular | C4 H6 N2 O2 |
| Cantidad | 1 g |
| Sinónimo | 3-Methylhydantoin, 3-Methyl-2,4-imidazolidinedione, 1-Methyl-2,5-dioxoimidazolidine, 3-Methylimidazolidine-2,4-dione |
| Fórmula InChI | InChI=1S/C4H6N2O2/c1-6-3(7)2-5-4(6)8/h2H2,1H3,(H,5,8) |
| SMILES | CN1C(=O)CNC1=O |
| Nombre IUPAC | 3-metilimidazolidina-2,4-diona |
| Peso molecular (g/mol) | 114.103 |
| Formula Weight (peso de la fórmula) | 114.043 |