Learn More
3-Methylhippuric acid, 98+%, ACROS Organics™
Código de producto. 10195150 Tienda Thermo Scientific Chemicals Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
1 g
Envase:
Glass bottle
Tamaño de la unidad:
1 g
Código de producto. Cantidad Envase unitSize
10195150 1 g Glass bottle 1 g
1 options
Código de producto. 10195150 Proveedor Thermo Scientific Acros N.º de proveedor 259890010
Solicitar formato a granel o personalizado
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Ver productos alternativos
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 3-Methylhippuric acid
Nombre de nota 98+%
CAS 27115-49-7
% mín. CAS 98.0
% máx. CAS 100.0
Punto de fusión 138°C to 142°C
Color Blanco
Espectro infrarrojo Authentic
Intervalo de porcentaje de ensayo 98+%
Envase Glass bottle
Fórmula molecular C10H11NO3
Fórmula lineal CH3C6H4CONHCH2COOH
Número MDL MFCD00044399
Cantidad 1 g
Sinónimo 3-methylhippuric acid, m-methylhippuric acid, n-m-toluoyl glycine, m-toluric acid, n-3-methylbenzoyl glycine, 3-methylbenzoylglycine, glycine, n-3-methylbenzoyl, meta-methylhippuric acid, hippuric acid, m-methyl, 3-methyl hippuric acid
Clave InChI YKAKNMHEIJUKEX-UHFFFAOYSA-N
SMILES CC1=CC=CC(=C1)C(=O)NCC(O)=O
Nombre IUPAC ácido 2-[(3-metilfenil)formamido]acético
Peso molecular (g/mol) 193.20
PubChem CID 99223
ChEBI CHEBI:68500
Formula Weight (peso de la fórmula) 193.19
Porcentaje de pureza ≥98.0%
Forma física Crystalline Powder