Learn More
Ácido 3-metilhipúrico, 97 %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 15490288
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
1 g
5 g
25 g
Tamaño de la unidad:
1 g
25 g
5 g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
15490288 1 g 1 g
15400298 5 g 5 g
15410298 25 g 25 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 15490288 Proveedor Thermo Scientific Alfa Aesar N.º de proveedor H53458.03
Solicitar formato a granel o personalizado
CAS: 27115-49-7 | C10H11NO3 | 193.20 g/mol
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Alfa Aesar. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Alfa Aesar / código de artículo original o la referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de la marca a Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 27115-49-7
Fórmula molecular C10H11NO3
Peso molecular (g/mol) 193.20
Número MDL MFCD00044399
Clave InChI YKAKNMHEIJUKEX-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo 3-methylhippuric acid, m-methylhippuric acid, n-m-toluoyl glycine, m-toluric acid, n-3-methylbenzoyl glycine, 3-methylbenzoylglycine, glycine, n-3-methylbenzoyl, meta-methylhippuric acid, hippuric acid, m-methyl, 3-methyl hippuric acid
PubChem CID 99223
ChEBI CHEBI:68500
SMILES CC1=CC=CC(=C1)C(=O)NCC(O)=O
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 3-Methylhippuric acid
Punto de fusión 138°C to 140°C
Cantidad 1 g
Nombre IUPAC ácido 2-[(3-metilfenil)formamido]acético
Formula Weight (peso de la fórmula) 193.2
Porcentaje de pureza 97%