Learn More
3-metilhexano, Dr. Ehrenstorfer
Código de producto. 30322077
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
100 mg
Código de producto. Cantidad
30322077 100 mg
1 options
Código de producto. 30322077 Proveedor Dr. Ehrenstorfer N.º de proveedor DREC15088085
Descubra los materiales de referencia certificados del Dr. Ehrenstorfer: Disponible en múltiples formatos, incluidas mezclas regulatorias de múltiples componentes, para potenciar su análisis de alimentos y medio ambiente con calidad trazable y acreditada por ISO.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Nombre del producto químico o material 3-Methylhexane
CAS 589-34-4
Nombres de analitos o componentes 3-Methylhexane
Condiciones de envío Room Temperature
Fórmula molecular C7 H16
Certificaciones/conformidad ISO 17034
Sinónimo 3-Methylhexane, (±)-3-Methylhexane, 2-Ethylpentane, NSC 73937
Fórmula InChI InChI=1S/C7H16/c1-4-6-7(3)5-2/h7H,4-6H2,1-3H3
Tipo de solución Neat
SMILES CCCC(C)CC
Nombre IUPAC 3-metilhexano
Industry Type Environmental Testing
Peso molecular (g/mol) 100.2
Cantidad 100 mg
Formula Weight (peso de la fórmula) 100.1252 g/mol
Mehr anzeigen Weniger anzeigen
Name des Produkts
Wählen Sie ein Thema
Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.