Learn More
3-Anhídrido Metilhexahidroftálico, TRC
Código de producto. 17933115
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
100 mg
250 mg
1 g
Tamaño de la unidad:
1 g
100 miligramos
250 miligramos
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
17933115 1 g 1 g
17913395 100 mg 100 miligramos
17922595 250 mg 250 miligramos
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 17933115 Proveedor Toronto Research Chemicals N.º de proveedor TRCM3123851G
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, implementados estratégicamente en todo el mundo para impulsar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 57110-29-9
Fórmula molecular C9 H12 O3
Peso molecular (g/mol) 168.19
Sinónimo Other Names: 1,2-Cyclohexanedicarboxylic anhydride, 3-methyl- (6CI), Hexahydro-4-methyl-1,3-isobenzofurandione, 3-Methyl-1,2-cyclohexanedicarboxylic anhydride, 3-Methylhexahydrophthalic acid anhydride, 3-Methylhexahydrophthalic anhydride, Hexahydro-3-methylphthalic anhydride, Pentadiene-maleic anhydride adduct, 1,2-Cyclohexanedicarboxylic anhydride, 3-methyl- (6CI), Hexahydro-4-methyl-1,3-isobenzofurandione, 3-Methyl-1,2-cyclohexanedicarboxylic anhydride, 3-Methylhexahydrophthalic acid anhydride, 3-Methylhexahydrophthalic anhydride, Hexahydro-3-methylphthalic anhydride, Pentadiene-maleic anhydride adduct
Nombre IUPAC 4-metil-3a,4,5,6,7,7,7a-hexahidro-2-benzofurán-1,3-dión
SMILES CC1CCCC2C1C(=O)OC2=O
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 3-Methylhexahydrophthalic anhydride
Cantidad 1 g
Fórmula InChI InChI=1S/C9H12O3/c1-5-3-2-4-6-7(5)9(11)12-8(6)10/h5-7H,2-4H2,1H3
Formula Weight (peso de la fórmula) 168.0786