Learn More
3-Metilguanina, TRC
Código de producto. 30135493
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
25 mg
250 mg
Tamaño de la unidad:
25 miligramos
250 miligramos
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
30135493 250 mg 250 miligramos
30008559 25 mg 25 miligramos
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 30135493 Proveedor Toronto Research Chemicals N.º de proveedor TRCM311810250MG
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, implementados estratégicamente en todo el mundo para impulsar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 2958-98-7
Fórmula molecular C6 H7 N5 O
Peso molecular (g/mol) 165.15
Sinónimo N3-Methylguanine, NSC 62622, 2-Amino-3,7-dihydro-3-methyl-6H-purin-6-one, 3-Methylguanine, 2-Amino-3-methyl-6-oxo-3,6-dihydro-7H-purine;
Nombre IUPAC 2-amino-3-metil-9H-purina-6-ona
SMILES CN1C(=NC(=O)c2nc[nH]c12)N
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 3-Methylguanine
Cantidad 250 mg
Fórmula InChI InChI=1S/C6H7N5O/c1-11-4-3(8-2-9-4)5(12)10-6(11)7/h2H,1H3,(H,8,9)(H2,7,10,12)
Formula Weight (peso de la fórmula) 165.0651