Learn More
3-Cloruro de 3-metilglutarilcarnitina, TRC
Código de producto. 17993805
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
10 mg
25 mg
50 mg
Tamaño de la unidad:
10 miligramos
25 miligramos
50 miligramos
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
17993805 25 mg 25 miligramos
17922845 50 mg 50 miligramos
17953545 10 mg 10 miligramos
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 17993805 Proveedor Toronto Research Chemicals N.º de proveedor TRCM22641525MG
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, implementados estratégicamente en todo el mundo para impulsar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 821794-55-2
Fórmula molecular C13 H24 N O6 . Cl
Peso molecular (g/mol) 325.78
Sinónimo 3-carboxy-2-(4-carboxy-3-methyl-1-oxobutoxy)-N,N,N-trimethyl-1-propanaminium Chloride
Nombre IUPAC [3-carboxi-2-(4-carboxi-3-metil-butanoil)oxi-propilo]-trimetil-amonio; cloruro
SMILES [Cl-].CC(CC(=O)O)CC(=O)OC(CC(=O)O)C[N+](C)(C)C
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 3-Methylglutarylcarnitine Chloride
Cantidad 25 mg
Fórmula InChI InChI=1S/C13H23NO6.ClH/c1-9(5-11(15)16)6-13(19)20-10(7-12(17)18)8-14(2,3)4;/h9-10H,5-8H2,1-4H3,(H-,15,16,17,18);1H
Formula Weight (peso de la fórmula) 325.1292