Learn More
Anhídrido 3-metilglutárico, TRC
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | 3-Methylglutaric Anhydride |
| CAS | 4166-53-4 |
| Fórmula molecular | C31 H32 N2 O8 |
| Cantidad | 10 g |
| Sinónimo | Dihydro-4-methyl-2H-pyran-2,6(3H)-dione, 3-Methylglutaric Anhydride, 4-Methyltetrahydropyran-2,6-dione, beta-Methylglutaric Anhydride, beta-Methylglutaryl Anhydride |
| Fórmula InChI | InChI=1S/C31H32N2O8/c1-37-23-14-12-21(13-15-23)31(20-8-5-4-6-9-20,22-10-7-11-24(18-22)38-2)40-19-25-27(35)28(39-3)29(41-25)33-17-16-26(34)32-30(33)36/h4-18,25,27-29,35H,19H2,1-3H3,(H,32,34,36)/t25-,27?,28?,29-,31?/m1/s1 |
| SMILES | COC1C(O)[C@@H](COC(c2ccccc2)(c3ccc(OC)cc3)c4cccc(OC)c4)O[C@H]1N5C=CC(=O)NC5=O |
| Nombre IUPAC | 1-[(2R,5R)-4-hidroxi-3-metoxi-5-[[(3-metoxifenil)-(4-metoxifenil)-fenilmetoxi]metil]oxolan-2-il]pirimidina-2,4-diona |
| Peso molecular (g/mol) | 560.594 |
| Formula Weight (peso de la fórmula) | 560.216 |