Learn More
Anhídrido 3-metilglutárico, 97 %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 10562711 Tienda Thermo Scientific Chemicals Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
5 g
25 g
Envase:
Frasco de vidrio
Tamaño de la unidad:
25 g
5 GR
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Envase unitSize
10562711 25 g Frasco de vidrio 25 g
10222462 5 g Frasco de vidrio 5 GR
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 10562711 Proveedor Thermo Scientific Acros N.º de proveedor 126870250
Solicitar formato a granel o personalizado
CAS: 4166-53-4 | C6H8O3 | 128.13 g/mol
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Acros Organics. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Acros Organics/código de artículo o referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de marca a Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 4166-53-4
Fórmula molecular C6H8O3
Peso molecular (g/mol) 128.13
Número MDL MFCD00006683
Clave InChI MGICRVTUCPFQQZ-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo 3-methylglutaric anhydride, 4-methyldihydro-2h-pyran-2,6 3h-dione, 3-methylglutaricanhydride, .beta.-methylglutaric anhydride, acmc-1ago6, 2h-pyran-2,6 3h-dione, dihydro-4-methyl, 3-methyl glutaric anhydride, beta-methylglutaric anhydride, 4-methyltetrahydropyran-2,6-dione
PubChem CID 77828
Nombre IUPAC 4-metiloxano-2,6-diona
SMILES CC1CC(=O)OC(=O)C1
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 3-Methylglutaric anhydride
Nombre de nota 97%
% mín. CAS 96.0
% máx. CAS 100.0
Punto de fusión 40°C to 45°C
Color Blanco
Punto de ebullición 180°C to 182°C (25.0 mmHg)
Temperatura de inflamación >110°C
Espectro infrarrojo Auténtico
Intervalo de porcentaje de ensayo 97%
Envase Frasco de vidrio
Cantidad 25 g
Beilstein 17, 415
Información de solubilidad Solubility in water: may decompose
Formula Weight (peso de la fórmula) 128.13
Porcentaje de pureza 97%
Forma física Sólido de baja fusión cristalino
Mostrar más Mostrar menos
compliance-icons
Nombre del producto
  • 3-Methylglutaric anhydride
Palabra de advertencia
  • Atención
Clasificación
  • Lesión ocular grave/irritación ocular Categoría 2
  • Corrosión o irritación cutáneas Categoría 2
  • Toxicidad específica para determinados órganos Categoría 3
Indicaciones de peligro
  • H319-Provoca irritación ocular grave.
  • H335-Puede irritar las vías respiratorias.
  • H315-Provoca irritación cutánea.
Consejos de prudencia
  • P261-Evitar respirar el polvo/el humo/el gas/la niebla/los vapores/el aerosol.
  • P280-Llevar guantes/prendas/gafas/máscara de protección.
  • P302+P352-EN CASO DE CONTACTO CON LA PIEL: Lavar con abundante agua/.