Learn More
Ácido 3-metilglutárico, TRC
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | 3-Methylglutaric acid |
| CAS | 626-51-7 |
| Fórmula molecular | C6 H10 O4 |
| Cantidad | 10 g |
| Sinónimo | Pentanedioic acid','3-methyl- (9CI','ACI), 3-Methylpentanedioic acid (ACI), Glutaric acid','3-methyl- (7CI','8CI), Glutaric acid','β-methyl- (4CI), 3-Methylglutaric acid, NSC 14870, β-Methylglutaric acid |
| Fórmula InChI | InChI=1S/C6H10O4/c1-4(2-5(7)8)3-6(9)10/h4H,2-3H2,1H3,(H,7,8)(H,9,10) |
| SMILES | CC(CC(=O)O)CC(=O)O |
| Nombre IUPAC | Ácido 3-metilpentanodioico |
| Peso molecular (g/mol) | 146.14 |
| Formula Weight (peso de la fórmula) | 146.0579 |