Learn More
3-Methylglutaric acid, MedChemExpress
Código de producto. 16481199
Encompass_Preferred
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
1 g
Tamaño de la unidad:
1 g
16481199 1 g 1 g
1 options
Código de producto. 16481199 Proveedor Medchem Express N.º de proveedor HY113410
MedChemExpress 3-Methylglutaric acid, a leucine metabolite, is a conspicuous C6 dicarboxylic organic acid classically associated with two distinct leucine pathway enzyme deficiencies, 3-hydroxy-3-methylglutaryl CoA lyase (HMGCL) and 3-methylglutaconyl CoA hydratase (AUH).
3-Methylglutaric acid, a leucine metabolite, is a conspicuous C6 dicarboxylic organic acid classically associated with two distinct leucine pathway enzyme deficiencies, 3-hydroxy-3-methylglutaryl CoA lyase (HMGCL) and 3-methylglutaconyl CoA hydratase (AUH).
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 3-Methylglutaric acid
CAS 626-51-7
Color Colorless
Notas de grado de pureza Research
Fórmula molecular C6H10O4
Información de solubilidad DMSO : 100 mg/mL (684.28 mM; Need ultrasonic)
SMILES O=C(O)CC(C)CC(O)=O
Peso molecular (g/mol) 146.14
Cantidad 1 g
Formula Weight (peso de la fórmula) 146.14
Porcentaje de pureza 97.0%
Grado Research
Forma física Sólido