Learn More
Ácido 3-metilglutacónico, TRC
Código de producto. 30133604
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
50 mg
1 g
5 g
Tamaño de la unidad:
1 g
5 g
50 miligramos
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
30133604 5 g 5 g
30010748 50 mg 50 miligramos
30005323 1 g 1 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 30133604 Proveedor Toronto Research Chemicals N.º de proveedor TRCM3115655G
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, implementados estratégicamente en todo el mundo para impulsar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 5746-90-7
Fórmula molecular C6H8O4
Peso molecular (g/mol) 144.13
Sinónimo 2-Pentenedioic acid, 3-methyl-, Glutaconic acid, 3-methyl- (6CI,7CI,8CI), 3-Methyl-2-pentenedioic acid, 3-Methylglutaconic acid, NSC 249232, β-Methylglutaconic acid
Nombre IUPAC Ácido 3-metilpent-2-enedioico
SMILES CC(=CC(=O)O)CC(=O)O
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 3-Methylglutaconic Acid
Notas de grado de pureza HPLC
Cantidad 5 g
Fórmula InChI InChI=1S/C6H8O4/c1-4(2-5(7)8)3-6(9)10/h2H,3H2,1H3,(H,7,8)(H,9,10)
Formula Weight (peso de la fórmula) 144.0423
Porcentaje de pureza >95%