Learn More
3-metilfurano, TRC
Product Code. 30481445
Change view
Click to view available options
Cantidad:
1 g
Unit Size:
1 g
Product Code. Cantidad unitSize
30481445 1 g 1 g
1 options
This item is not returnable. View return policy
Product Code. 30481445 Supplier Toronto Research Chemicals Supplier No. TRCM3054431G
Este artículo requiere una actualización de precios antes de ser solicitado.
Solicite el precio de este artículo aquí.
This item is not returnable. View return policy
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, entregados estratégicamente en todo el mundo para potenciar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifications
Nombre del producto químico o material 3-Methylfuran
CAS 930-27-8
Notas de grado de pureza GC
Fórmula molecular C5 H6 O
Cantidad 1 g
Sinónimo Furan','3-methyl- (7CI','8CI','9CI','ACI), 3-Methylfuran (ACI), NSC 346905
Fórmula InChI InChI=1S/C5H6O/c1-5-2-3-6-4-5/h2-4H,1H3
SMILES Cc1cocc1
Nombre IUPAC 3-metilfurano
Peso molecular (g/mol) 82.1
Formula Weight (peso de la fórmula) 82.0419
Porcentaje de pureza >95