Learn More
3-metilfurano, TRC
Código de producto. 30474632
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
5 g
Tamaño de la unidad:
5 g
30474632 5 g 5 g
1 options
Código de producto. 30474632 Proveedor Toronto Research Chemicals N.º de proveedor TRCM3054435G
Este artículo requiere una actualización de precios antes de ser solicitado.
Solicite el precio de este artículo aquí.
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, entregados estratégicamente en todo el mundo para potenciar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 3-Methylfuran
CAS 930-27-8
Notas de grado de pureza GC
Fórmula molecular C5 H6 O
Cantidad 5 g
Sinónimo Furan','3-methyl- (7CI','8CI','9CI','ACI), 3-Methylfuran (ACI), NSC 346905
Fórmula InChI InChI=1S/C5H6O/c1-5-2-3-6-4-5/h2-4H,1H3
SMILES Cc1cocc1
Nombre IUPAC 3-metilfurano
Peso molecular (g/mol) 82.1
Formula Weight (peso de la fórmula) 82.0419
Porcentaje de pureza >95