Learn More
3-metilfurano-d3, TRC
Código de producto. 30466579
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
5 mg
Tamaño de la unidad:
5 miligramos
30466579 5 mg 5 miligramos
1 options
Normativa: es posible que la compra de este producto esté sujeta a restricciones y necesitemos solicitarle documentación adicional.
Código de producto. 30466579 Proveedor Toronto Research Chemicals N.º de proveedor TRCM3054425MG
Normativa: es posible que la compra de este producto esté sujeta a restricciones y necesitemos solicitarle documentación adicional.
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, entregados estratégicamente en todo el mundo para potenciar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 3-Methylfuran-methyl-d3
CAS 105855-05-8
Notas de grado de pureza HPLC
Fórmula molecular C5 2H3 H3 O
Cantidad 5 mg
Sinónimo Furan','3-(methyl-d3)-, 3-Methylfuran D3 (Methyl D3)
Fórmula InChI InChI=1S/C5H6O/c1-5-2-3-6-4-5/h2-4H,1H3/i1D3
SMILES [2H]C([2H])([2H])c1cocc1
Nombre IUPAC 3-(trideuteriometil)furano
Peso molecular (g/mol) 85.12
Formula Weight (peso de la fórmula) 85.0607
Porcentaje de pureza >95