Learn More
3-Metilfurán-d3 (1,0 mg/mL en metanol), TRC
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | 3-Methylfuran-methyl-d3 |
| CAS | 105855-05-8 |
| Fórmula molecular | C5 2H3 H3 O |
| Cantidad | 1 x 1 mL |
| Sinónimo | Furan, 3-(methyl-d3)-, 3-Methylfuran D3 (Methyl D3) |
| Fórmula InChI | InChI=1S/C5H6O/c1-5-2-3-6-4-5/h2-4H,1H3/i1D3 |
| SMILES | [2H]C([2H])([2H])c1cocc1 |
| Nombre IUPAC | 3-(trideuteriometil)furano |
| Peso molecular (g/mol) | 85.12 |
| Formula Weight (peso de la fórmula) | 85.0607 |