Learn More
3-Metilfurano, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 10643532 Tienda Thermo Scientific Chemicals Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
1 g
Envase:
Frasco de vidrio
Tamaño de la unidad:
1 GR
Código de producto. Cantidad Envase unitSize
10643532 1 g Frasco de vidrio 1 GR
1 options
Código de producto. 10643532 Proveedor Thermo Scientific Acros N.º de proveedor 342300010
Solicitar formato a granel o personalizado
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Acros Organics. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Acros Organics/código de artículo o referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de marca a Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 3-Methylfuran
Nombre de nota 98%
CAS 930-27-8
% mín. CAS 97.5
% máx. CAS 100.0
Color De incoloro a amarillo
Densidad 0.9200g/mL
Punto de ebullición 65.0°C to 66.0°C
Temperatura de inflamación −22°C
Espectro infrarrojo Auténtico
Intervalo de porcentaje de ensayo 98%
Envase Frasco de vidrio
Fórmula molecular C5H6O
Índice de refracción 1.4310 to 1.4330
Número MDL MFCD00060134
Cantidad 1 g
Gravedad específica 0.92
Sinónimo furan, 3-methyl, 3-methylfurane, 3-methyl furan, 3-methyl-furan, 3-methyl-fura, 3-methylfuran, pubchem19993, 3-methylfuran-methyl-d3, acmc-20an04, 3-methylfuran 1gr
Clave InChI KJRRQXYWFQKJIP-UHFFFAOYSA-N
SMILES CC1=COC=C1
Nombre IUPAC 3-metilfurano
Peso molecular (g/mol) 82.1
PubChem CID 13587
Formula Weight (peso de la fórmula) 82.1
Porcentaje de pureza 98%
Forma física Líquido
Mostrar más Mostrar menos
compliance-icons compliance-icons
Nombre del producto
  • 3-Methylfuran
Palabra de advertencia
  • Peligro
Clasificación
  • Toxicidad aguda Categoría 3
  • Líquido inflamable Categoría 2
Indicaciones de peligro
  • H301-Tóxico en caso de ingestión.
  • H331-Tóxico en caso de inhalación.
  • H225-Líquido y vapores muy inflamables.
Consejos de prudencia
  • P210-Mantener alejado del calor, de superficies calientes, de chispas, de llamas abiertas y de cualquier otra fuente de ignición. No fumar.
  • P261-Evitar respirar el polvo/el humo/el gas/la niebla/los vapores/el aerosol.
  • P301+P310-EN CASO DE INGESTIÓN: Llamar inmediatamente a un CENTRO DE TOXICOLOG A/médico/.
  • P303+P361+P353-EN CASO DE CONTACTO CON LA PIEL (o el pelo): Quitar inmediatamente todas las prendas contaminadas. Aclararse la piel con agua/ducharse.
  • P304+P340-EN CASO DE INHALACIÓN: Transportar a la persona al aire libre y mantenerla en una posición que le facilite la respiración.
  • P311-Llamar a un CENTRO DE TOXICOLOG A/médico/.