Learn More
Ácido 3-metilflavona-8-carboxílico, TRC
Código de producto. 30479436
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
10 g
Tamaño de la unidad:
10 g
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
30479436 10 g 10 g
1 options
Código de producto. 30479436 Proveedor Toronto Research Chemicals N.º de proveedor TRCM30522010G
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 26-04-2027
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, entregados estratégicamente en todo el mundo para potenciar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 3-Methylflavone-8-Carboxylic Acid
CAS 3468-01-7
Fórmula molecular C17 H12 O4
Cantidad 10 g
Sinónimo 3-Methyl-4-oxo-2-phenyl-4H-1-benzopyran-8-carboxylic Acid, Flavoxate Hydrochloride Imp. A (EP), 3-Methyl-flavone-8-carboxylic Acid
Fórmula InChI InChI=1S/C17H12O4/c1-10-14(18)12-8-5-9-13(17(19)20)16(12)21-15(10)11-6-3-2-4-7-11/h2-9H,1H3,(H,19,20)
SMILES CC1=C(Oc2c(cccc2C1=O)C(=O)O)c3ccccc3
Nombre IUPAC ácido 3-metil-4-oxo-2-fenilcromeno-8-carboxílico
Peso molecular (g/mol) 280.27
Formula Weight (peso de la fórmula) 280.0736