Learn More
Ácido 3-metilflavona-8-carboxílico, + 98 %
Código de producto. 11397696
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
5 g
25 g
Tamaño de la unidad:
25 g
5 g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
11397696 5 g 5 g
11307706 25 g 25 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 11397696 Proveedor Thermo Scientific Alfa Aesar N.º de proveedor L11320.06
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Ver productos alternativos
Este producto de marca Thermo Scientific formó parte originalmente de la cartera de productos Alfa Aesar. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Alfa Aesar / código de artículo original o la referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de la marca a Thermo Scientific.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 3468-01-7
Número MDL MFCD00040998
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 3-Methylflavone-8-carboxylic acid
Punto de fusión 234°C to 236°C
Fórmula molecular C10H10O
Cantidad 5 g
Beilstein 1433509
Sinónimo cyclopropyl phenyl ketone, cyclopropyl phenyl methanone, phenyl cyclopropyl ketone, benzoylcyclopropane, methanone, cyclopropylphenyl, cyclopropylphenylketone, ketone, cyclopropyl phenyl, cyclopropyl-phenylmethanone, acmc-2097dl, cyclopropyl-phenyl-methanone
Clave InChI PJRHFTYXYCVOSJ-UHFFFAOYSA-N
SMILES C1CC1C(=O)C2=CC=CC=C2
Nombre IUPAC ciclopropil(fenil)metanona
Peso molecular (g/mol) 146.19
PubChem CID 77029
Formula Weight (peso de la fórmula) 280.28
Porcentaje de pureza ≥98%